Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 2300 Plus avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Capuche Catégorie III à 3 pièces
- Élastique au niveau de la capuche, des boucles, des poignets, de la taille et des chevilles.
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Barrière bi-composants à polyrevêtement
- Jaune très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
- Léger mais relativement solide et durable
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
- Comprend une capuche adaptée au respirateur et un rabat avec fermeture éclair auto-adhésive
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | XL |
Matériau | Tissu non tissé bi-composant enduit de polyéthylène |
Couleur | Jaune |
Type de taille | Elastiqué |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique, Passe-doigt |
Type de goulot | A capuche |
Hood Type | Elastique, 3 panneaux |
Type de bouchon | Fermeture à glissière avec rabat-tempête |