Learn More
Ansell™ Combinaisons blanches Microgard™ 2000 Standard avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Coutures liées blanches
- Élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
- Comprend des boucles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (>0,01 microns)
- Un film microporeux à deux voies de haute qualité fournit une barrière efficace contre les particules et les liquides
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone - Fondamental dans les applications de pulvérisation de peinture
- Peu pelucheux - Réduit le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Traitement antistatique
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | Moyenne |
Matériau | Film en polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Lié |
Type de manchette | Passe-pouce |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | Élastique, 3 panneaux |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte |