Learn More
Ansell™ Combinaisons blanches Microgard™ 2000 Standard avec col
Permet à la transpiration de sortir de la combinaison mais résiste à la saturation des produits chimiques liquides. Les combinaisons blanches Ansell Edmont™ Microgard™ 2000 Standard avec col filtrent 100 % des particules jusqu’à 0,01 microns.
389.00€
Specifications
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Matériau | Film en polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
15506514
|
Ansell™
WH20B-00103-05 |
Très grande taille |
389.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15576504
|
Ansell™
WH20B-00103-02 |
S |
389.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15586504
|
Ansell™
WH20B-00103-03 |
Moyenne |
389.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15516514
|
Ansell™
WH20B-00103-06 |
2XL |
389.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15596504
|
Ansell™
WH20B-00103-04 |
Grande taille |
389.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15526514
|
Ansell™
WH20B-00103-07 |
3XL |
389.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Combinaison avec col
- Coutures liées blanches
- Élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
- Comprend des boucles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (>0,01 microns)
- Un film microporeux à deux voies de haute qualité fournit une barrière efficace contre les particules et les liquides
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone - Fondamental dans les applications de pulvérisation de peinture
- Peu pelucheux - Réduit le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Traitement antistatique
Specifications
Combinaison de protection | |
Blanc | |
Élastique | |
Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte | |
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 |
Film en polyéthylène microporeux | |
Élastiquées | |
Élastique | |
Lié | |
0 |