Learn More
Ansell Blouses de laboratoire Microgard™ 2000 Standard avec col
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
Très grande taille
2XL
Description
- Fermeture éclair avant
- Poche poitrne gauche
- Poche inférieure droite
- Coutures liées
- Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (>0,01 microns*)
- Sans silicone pour les applications de pulvérisation de peinture
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
Dimensions | Très grande taille |
Sexe | Unisex |
Matériau | Laminé en polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Modèle | Mi-longueur |
Nbre de poches | 2 |
Type de couture | Lié |
Certifications / conformité (Europe) | Cat III Partial Body Protection Type PB (6)-B, EN14126, EN1149-1 |