Learn More
Ansell Combinaisons Microgard™ 2000 Comfort avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Description
- Combinaison avec capuche élastique à 3 pièces
- Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Tissu laminé en polyéthylène microporeux avec panneau arrière en SMS respirant
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 3XL |
Sexe | Unisex |
Matériau | Laminé en polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Passe-pouce |
Type de goulot | Capuche |