Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 2000 Comfort avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Combinaison avec capuche élastique à 3 pièces
- Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Tissu laminé en polyéthylène microporeux avec panneau arrière en SMS respirant
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | XL |
Matériau | Laminé en polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Passe-pouce |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | Élastique, 3 panneaux |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte |