Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 1800 Standard avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Coutures liées
- Standard : CE catégorie III, type 5/6 EN 1149-5 (antistatique)
- Protection contre les pulvérisations liquides à faible risque, les éclaboussures et les particules fines
- Perméable à la vapeur d’eau (‘respirable’) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone, ce qui est essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
- Antistatiques conformément à la norme EN1149-5
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | Grande taille |
Matériau | Film en polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | 3 parties |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte |