Learn More
Ansell™ Combinaisons blanches Microgard™ 1500 avec capuche
Retirez, déblayez et manipulez de l’amiante en toute sécurité. Les combinaisons Ansell Edmont™ Microgard™ 1500 à capuche filtres des particules d’à peine 3 μ
223.00€ - 279.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Matériau | PP à base de SMS |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15506504
|
Ansell™
WH15S-00138-07 |
3XL |
223.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15556494
|
Ansell™
WH15S-00138-02 |
S |
279.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15566494
|
Ansell™
WH15S-00138-03 |
Moyenne |
279.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15576494
|
Ansell™
WH15S-00138-04 |
Grande taille |
279.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15586494
|
Ansell™
WH15S-00138-05 |
XL |
279.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15596494
|
Ansell™
WH15S-00138-06 |
2XL |
279.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Filtrent 100 % des particules de >3 microns
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Combinaison de protection | |
Blanc | |
Élastique | |
Avec hotte | |
Cousu | |
0 |
PP à base de SMS | |
Élastiquées | |
Élastique | |
3 parties | |
EN ISO 13982-1, EN13034 | |
Capuche incluse |