Learn More
Ansell Combinaisons rouges Microgard™ 1500 avec capuche
Retirez, déblayez et manipulez de l’amiante en toute sécurité. Les combinaisons Ansell Edmont™ Microgard™ 1500 à capuche filtres des particules d’à peine 3 μ
245.00€ - 306.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisex |
Matériau | Polypropylène SMS |
Couleur | Rouge |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15506484
|
Ansell
RD15S-00138-04 |
L |
306.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15516484
|
Ansell
RD15S-00138-05 |
XL |
306.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15526484
|
Ansell
RD15S-00138-06 |
2XL |
306.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15596474
|
Ansell
RD15S-00138-03 |
M |
306.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15536484
|
Ansell
RD15S-00138-07 |
3XL |
245.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Filtrent 100 % des particules de >3 microns
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Combinaison de protection | |
Polypropylène SMS | |
Single-use | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable | |
Non-sterile | |
RD15-S-00-138, Capuche incluse |
Unisex | |
Rouge | |
Élastique | |
Élastique | |
3 parties | |
Cousu | |
EN ISO 13982-1, EN13034 | |
Aucun |