Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 1500 Plus FR avec capuche
Les combinaisons MICROGARD™ 1500 Plus FR avec capuche sont fabriquées en tissu SMS antistatique hautement respirant qui utilise les dernières technologies des microfibres pour garantir une bonne efficacité de filtration
11.51€ - 359.20€
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15546574
|
Ansell™
WR17S-00111-03 |
Moyenne |
359.20€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15566574
|
Ansell™
WR17S-00111-05 |
XL |
359.20€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15556574
|
Ansell™
WR17S-00111-04 |
Grande taille |
359.20€
40 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15576574
|
Ansell™
WR17S-00111-06 |
2XL |
269.40€
30 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15586574
|
Ansell™
WR17S-00111-07 |
3XL |
269.40€
30 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17131035
|
Ansell™
WR17S-00111-02 |
S |
359.20€
40 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
18020130
|
Ansell™
WR17S-00111-08 |
4X-Large | |||||||
18050130
|
Ansell™
WR17S-00111-09 |
5X-Large | |||||||
Description
- Combinaison Catégorie III avec capuche à 3 pièces
- Coutures cousues (rouge)
- Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille et aux chevilles.
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Ignifuges et antistatiques
- Non tissées Polypropylène SMMS
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Antistatique conformément à la norme EN1149-5
- L’ajustement optimisé du corps garantit une liberté totale des mouvements lorsqu’elle est portée sur des vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (EN ISO 14116 Indice 2 ou supérieur).
Spécification
Cousu |