Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres MicroFunnel™, doté d’un kit de couvercle avec une boîte de Petri et la membrane GN-6
Le conditionnement stérile, individuel, prêt à l’emploi, doté d’un kit de couvercle pour la culture en place, réduit les risques de contamination croisée.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4810
364.04 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Retrait facile par pression de l’entonnoir pour accéder à la membrane
- L’absence de torsion signifie moins de microtraumatismes répétés et de déchirements membranaires
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
100 ml | |
50/boîte | |
Quadrillé |
0,45 μm | |
Stérile | |
Ester de cellulose mixte Metricel |