Learn More
Ansell Gants d’examen en nitrile résistant au fentanyl MICROFLEX™ MIDIGNIGHT™ XTRA avec manchette allongée
La manchette allongée offre une protection supplémentaire au-dessus du poignet et de l’avant-bras
38.20€ - 41.90€
Spécification
Certifications/Conformité | NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
Applications | Soins de santé, Laboratoire |
Couleur | Noir |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16499405
|
Ansell
93862070 |
S |
38.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16409415
|
Ansell
93862080 |
M |
41.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16419415
|
Ansell
93862090 |
L |
41.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16429415
|
Ansell
93862100 |
XL |
41.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16439415
|
Ansell
93862110 |
2XL |
38.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Testé contre le fentanyl et l’acide gastrique (vomi) pour simuler des situations de surdosage authentiques
- La couleur noire foncée permet de constater plus facilement lorsque les mains entrent en contact avec des poudres potentiellement dangereuses
- Fabriqué avec une formulation de nitrile souple et flexible
- Entièrement texturée pour une préhension fiable et homogène
- À utiliser avec :
- Administration médicamenteuse
- Services d’urgence
- Réparation et maintenance d’équipements
- Protection supplémentaire sur le poignet et à l’avant-bras
- Inspection, sélection, vérification des pièces
- Analyses et tests en laboratoire
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Examen du patient
- Prélèvement d’échantillons de matières premières
- Rotation et changement des pneus
Spécification
NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600 | |
Soins de santé, Laboratoire | |
Oui | |
6,3 mil | |
Oui | |
4,7 mil | |
Sans poudre | |
0,16 mm | |
12 in |
EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 | |
Noir | |
Entièrement texturés | |
0,16 mm | |
Nitrile | |
0,12 mm | |
6,3 mil | |
MICROFLEX™ Midknight™ XTRA 93-862 | |
30 cm |