Learn More
Socorex™ Pipette de microdistribution Acura™ à remplissage automatique 865
Microdistributeur portatif destiné à la distribution répétée des volumes en microlitres. La pipette de microdistribution Socorex™ Acura™ à remplissage automatique 865 comprend un système de robinets à trois voies pour le remplissage automatique.
Marque: Socorex™ 865.0200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À main.
- Système de robinets à trois voies pour le remplissage automatique.
- Durable et résistant aux milieux agressifs.
- Excellente ergonomie.
- Activation du piston ultra-souple.
- Affichage du volume de grande taille.
- Alimentation polyvalente par flacon, tubulure ou seringue.
- Étalonnage facile en laboratoire.
- Numéro de série et certification CQ individuels.
- Autoclavables.
Spécification
<±2,5 % - <±1,0 %, <1,5 % - <0,3 % | |
1 | |
Microdistributeur | |
Milieux agressifs |
Autoclavables | |
Acura™ | |
20 à 200 μl | |
36 mois |