Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 4000 avec capuche et chaussettes intégrées
Conçues pour fournir une barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et non organiques et les agents biologiques. Un tissu barrière multicouche unique reconnu pour sa sensation textile légère et robuste et sa barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et non organiques.
918.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Matériau | Stratifié barrière multicouche |
Couleur | Vert |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de bottes |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15506454
|
Ansell™
GR40T-00122-04 |
L |
918.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15586444
|
Ansell™
GR40T-00122-02 |
S |
918.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15596444
|
Ansell™
GR40T-00122-03 |
M |
918.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15516454
|
Ansell™
GR40T-00122-05 |
XL |
918.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15526454
|
Ansell™
GR40T-00122-06 |
XXL |
918.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15536454
|
Ansell™
GR40T-00122-07 |
XXXL |
918.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Combinaison avec capuche élastique à 2 pièces avec chaussettes intégrées et surchaussures
- Système de double fermeture éclair avant.
- Doubles élastiques aux poignets (manchette intérieure maillé), à la taille et aux chevilles.
- Perméation testée contre 180 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique
- L’intérieur de type textile améliore l’acceptation des porteurs
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Combinaison de protection | |
Vert | |
Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de bottes | |
Capuche | |
Double fermeture à glissière sur le devant | |
Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Aucun |
Stratifié barrière multicouche | |
Élastique | |
Double, Élastique | |
Elastique, 2 panneaux | |
Soudé, rubané, Ruban adhésif | |
Capuche, chaussettes intégrées avec rabat de botte | |
Comprend une cagoule, des chaussettes intégrées avec rabat de botte |