Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 4000 avec capuche et chaussettes intégrées
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Combinaison avec capuche élastique à 2 pièces avec chaussettes intégrées et surchaussures
- Système de double fermeture éclair avant.
- Doubles élastiques aux poignets (manchette intérieure maillé), à la taille et aux chevilles.
- Perméation testée contre 180 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique
- L’intérieur de type textile améliore l’acceptation des porteurs
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | S |
Matériau | Stratifié barrière multicouche |
Couleur | Vert |
Type de taille | Elastiqué |
Type de cheville | Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de bottes |
Type de manchette | Double, Élastique |
Type de goulot | A capuche |
Hood Type | Elastique, 2 panneaux |
Type de bouchon | Double fermeture à glissière sur le devant |