Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 4000 avec capuche et gants
Offre une barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et non organiques et les agents biologiques. Les combinaisons Ansell Microchem™ 4000 à capuche et avec des gants sont fabriquées avec un tissu multicouche unique connu pour sa légèreté tout en étant robuste.
1445.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Matériau | Stratifié barrière multicouche |
Couleur | Vert |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15536444
|
Ansell™
GR40T-00121-03 |
M |
1445.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15546444
|
Ansell™
GR40T-00121-04 |
L |
1445.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15556444
|
Ansell™
GR40T-00121-05 |
XL |
1445.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15566444
|
Ansell™
GR40T-00121-06 |
XXL |
N/A
|
N/A | ||||||
15576444
|
Ansell™
GR40T-00121-07 |
XXXL |
1445.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Combinaison avec capuche élastique à 2 pièces et gants Ansell Barrier fixés
- Système de double fermeture éclair avant.
- Doubles élastiques aux poignets (manchette intérieure maillé), à la taille et aux chevilles.
- Perméation testée contre 180 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique
- L’intérieur de type textile améliore l’acceptation des porteurs
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Combinaison de protection | |
Vert | |
Élastique | |
Capuche | |
Double fermeture à glissière sur le devant | |
Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Comprend une cagoule, des gants attachés |
Stratifié barrière multicouche | |
Élastique | |
Double, Élastique, Gants attachés | |
Elastique, 2 panneaux | |
Soudé, rubané, Ruban adhésif | |
Aucun |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 4000 avec capuche et gants