Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 4000 avec capuche et masque facial
S’adapte aux respirateurs recouvrant tout le visage et forme un joint. Les combinaisons Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 à capuche et masque facial protègent contre les produits chimiques et les agents biologiques concentrés dangereux.
1460.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Matériau | Stratifié barrière multicouche |
Couleur | Vert |
Type de taille | Elastiqué |
Type de cheville | Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de bottes |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15506464
|
Ansell™
GR40T-00151-05-G02 |
XL |
1460.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15586454
|
Ansell™
GR40T-00151-03-G02 |
M |
1460.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15596454
|
Ansell™
GR40T-00151-04-G02 |
L |
1460.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15516464
|
Ansell™
GR40T-00151-06-G02 |
XXL |
1460.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15526464
|
Ansell™
GR40T-00151-07-G02 |
XXXL |
1460.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Combinaison avec capuche élastique à 2 pièces et masque facial en caoutchouc néoprène
- Gants Ansell Barrier fixés, avec surmanchettes et boucles
- Chaussettes intégrées et surchaussures
- Fermeture éclair horizontale arrière
- Doubles élastiques aux poignets (manchette intérieure maillé), à la taille et aux chevilles.
- Perméation testée contre 180 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique
- L’intérieur de type textile améliore l’acceptation des porteurs
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Combinaison de protection | |
Vert | |
Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de bottes | |
A capuche | |
Fermeture à glissière horizontale à l'arrière | |
Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Aucun |
Stratifié barrière multicouche | |
Elastiqué | |
Double, Élastique, Gants attachés | |
Joint facial en caoutchouc néoprène attaché | |
Soudé, rubané, Ruban adhésif | |
Capuche avec joint d'étanchéité en néoprène, avec Ansell Barrier&trade ; Gants, chaussettes intégrées avec rabat de botte. | |
Comprend une cagoule avec joint facial en néoprène, des gants Ansell Barrier&trade, des chaussettes intégrées et un rabat de botte. |