Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 3000 avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
Description
- Combinaison avec capuche à 2 pièces
- Double fermeture éclair
- Manchettes doubles
- Élastique au niveau de la capuche, de la taille, des chevilles et double au niveau des poignets
- Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (>0,01 microns)
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de pulvérisation de peinture
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | XXXL |
Matériau | Stratifié barrière multicouche |
Couleur | Jaune |
Type de taille | Elastiqué |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Double, Élastique |
Type de goulot | A capuche |
Hood Type | Elastique, 2 panneaux |
Type de bouchon | Double fermeture à glissière |