Learn More
Ansell™ Tabliers Microchem™ 3000 avec manchettes
En laminé protecteur multicouche. Les tabliers Ansell Microchem™ 3000 avec manchettes à coutures scellées fournissent des raccords étanches aux liquides.
1000.00€ - 1125.00€
Spécification
Matériau Laminé barrière multicouche
Couleur Jaune
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15596594
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
YE30W-00214-02
S
1125.00€
45 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15506604
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
YE30W-00214-03
Moyenne
1125.00€
45 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15516604
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
YE30W-00214-04
Grande taille
1125.00€
45 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15526604
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
YE30W-00214-05
XL
1125.00€
45 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15536604
Afficher les documents
Ansell™
YE30W-00214-06
2XL
1000.00€
40 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17111115
Afficher les documents
Ansell™
YE30W-00214-07
3XL
1000.00€
40 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
Description
  • Tablier avec manchettes
  • Fixation velcro arrière
  • Poignets élastiques
  • Coutures scellées
  • Tissu barrière multicouche efficace contre de nombreux produits chimiques
  • Jaune très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
  • Légers mais fiables
  • Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
Laminé barrière multicouche
Jaune
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Tabliers Microchem™ 3000 avec manchettes