Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Moniteur de boissons Microcheck™ avec membrane noire Metricel™
Les entonnoirs pour filtres jetables, en vrac, polyvalents et faciles à utiliser sont parfaits pour l’analyse microbienne.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4764
27.81 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peuvent se convertir en boîte de Pétri pour la mise en culture, et facilement retirer la membrane pour la placer sur une boîte de gélose séparée
- Non approuvé pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres
Spécification
100 ml | |
50/boîte | |
Quadrillé |
0,8 μm | |
Stérile | |
Ester de cellulose mixte Metricel |