Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchon à vis
Le filetage du couvercle (PP) et le tube de réaction (PP) sont parfaitement adaptés et, en combinaison avec le joint en silicone, offrent une protection fiable contre les fuites ou la pénétration de liquides
Marque:  BRAND™ 780759
266.45 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10403675
  • 311.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les tubes de réaction stériles sont livrés avec des couvercles vissés fixés  et sont non mutagènes et non cytotoxiques
  • Avec champ d’étiquetage mat
  • Application : -196°C à 121°C
  • stérilité/SAL (niveau garanti de stérilité) 10-6
  • Certifiés sans ADN, DNase, RNase ni endotoxines
  • Des couvercles colorés sont disponibles pour une gestion efficace des échantillons
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    13 mm
    20 000 G
    PP
    Sans socle
    Bouchon à vis
    à 1,2 ml
    2 ml
    44 mm