Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis fixés
Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polypropylène. Les tubes à centrifuger avec bouchons à vis fixés BRAND™ comprennent une zone de marquage dépolie pour l’identification ou à d’autres fins. Conforme à la norme DIN EN 285. Autoclavables à 121°C (2 bars). Les inserts pour bouchons en polypropylène colorés pour l’identification peuvent être achetés séparément.
251.00€ - 278.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
---|---|
Matériau du bouchon | PP |
Autoclavable | Oui |
Matériau | PP |
Plage de températures (métrique) | –196 à 121°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10252721
|
BRAND™
780712 |
1,5 ml | Fond conique |
278.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10588541
|
BRAND™
780711 |
1,5 ml | Autostable, fond conique |
273.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10614731
|
BRAND™
780710 |
0,5 ml | Autostable, fond conique |
273.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10624731
|
BRAND™
780713 |
2 ml | Autostable, fond conique |
251.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10008940
|
BRAND™
780714 |
2 ml | Fond conique |
273.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polypropylène.
- Conforme à la norme DIN EN 285.
- La zone de marquage dépolie permet l’identification des échantillons ou d’autres notations.
- Plage de températures : –196°C à 121°C.
- Autoclavables à 121°C (2 bars)
- Les inserts pour bouchons en polypropylène colorés pour l’identification peuvent être achetés séparément.
Spécification
DIN EN 285 | |
Oui | |
–196 à 121°C |
PP | |
PP |