Learn More
Masterflex™ Kit d’assortiment de tubes en PTFE à microdiamètre
Utilisez cette tubulure translucide à des températures extrêmes et dans des environnements chimiques agressifs
Marque: Masterflex™ 06417-60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure en PTFE à microdiamètre
- 5 tailles de tubulure à microdiamètre en rouleaux de 100 pieds
- (Un rouleau de 100 pieds (30,4 m) pour 06417-11, -21, -31, -41 et -51 (500 pieds au total [152,4 m])
- Chimiquement inerte
- Faible perméabilité
- Coefficient de friction le plus faible de toutes les tubulures
- Plage de températures : -400 à +500 F (-240 à +260 C)
- Fond à 620°-F (327°C)
- Résistance à la traction comprise entre 2500 et 4000 psi
- La résine de tubulure en PTFE est certifiée UL et conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177 1150) et de l’USP classe VI
Spécification
Tubulure en PTFE à microdiamètre | |
PTFE | |
5 x 30,5 m | |
-240deg;C | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
4 000 psi | |
260°C |
Autoclavables | |
100 pieds | |
–400deg;F | |
500 pieds | |
Translucide | |
500°F |