Learn More
Ismatec™ Ensembles de tubes à 2 arrêts Microbore
Choisissez la taille et la formule adaptées à votre débit et à vos besoins d’application
Marque:  Ismatec™ 06431-42
76.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11725159
  • 83.15€ / 12 pièces
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Compatible avec la tête de pompe multicanaux Masterflex L/S, petites cartouches
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
Spécification
Spécification
Jeux de tubulure à 2 arrêts Microbore, Santoprene ; D.I. de 2,06 mm. Boîte de 12
2,06 mm
0,147 in
1,25 ft
12/boîte
130 ml/min.
0,081 in
Santoprène
3,76 mm
0,38 m
42
25,3 psi