Learn More
Buerkle™ Microspatule, acier inox
La microspatule en acier inox peut être utilisée pour mesurer, échantillonner ou traiter de façon fiable de petites quantités de poudre, de produits chimiques, de pâtes, de crèmes ou de principes actifs. La microspatule est idéale pour une utilisation dans l’industrie pharmaceutique ainsi que dans les secteurs de l’alimentation et des boissons et des cosmétiques.
Marque: Buerkle™ 5386-0001
4.01 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Acier inox (1.4301), fabriqué entièrement sans arêtes, crevasses ou contre-dépouilles
- Exclut la possibilité d’impuretés ou de contamination croisée, car aucun résidu de produit ou agent de nettoyage ne peut être déposé
- Poli brillant, idéal pour une utilisation dans l’industrie pharmaceutique ainsi que dans les secteurs de l’alimentation et des boissons et des cosmétiques.
- Contenance 1,25 ml, pour mesurer, échantillonner ou traiter de manière fiable de petites quantités de poudre, de produits chimiques, de pâtes, de crèmes ou de principes actifs
Spécification
1 | |
Autoclavable | |
1,25 mL | |
Certificat de matériel | |
Denrées alimentaires | |
6,69 in | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
170 mm |
Spatule | |
0,04 oz. | |
Argent | |
Spatule | |
Argent | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Acier inoxydable (4301) |