Learn More
Hellma Micro-Cuve 104.002B-QS (paire)
Cuve en verre de quartz haute pureté Suprasil™ avec parois latérales noires et couvercles en PTFE.
Marque:  Hellma 104002B-10-K-40
Code produit. 15990411
  • 795.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
  • Couvercles en PTFE
  • Plage UV/VIS
  • Base et parois latérales noires et base pour les mesures d’absorption
Spécification
Spécification
700 μl
PTFE
Épaisseur de base : 3,2 mm
2/boîte
De 200 à 2500 nm
12,5 mm
Quartz QS-Suprasil
2 mm
Couvercles
10 mm
45 mm