Learn More
Epredia™ Microcassette
Traitez facilement vos échantillons les plus petits grâce aux microcassettes Epredia™ entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Marque:  Epredia™ 33124
Code produit. 12543597
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Traitez facilement vos échantillons les plus petits grâce aux microcassettes Thermo Scientific™ entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Points clés :
  • Couvercle à pression pour microéchantillons
  • Disponible avec maille normale ou fine
Dimensions :
  • 0,79 × 0,197″ (20 × 5 mm)
Spécification
Spécification
Fine Mesh
5 mm
0.79 in.
0.197 in.
Stainless Steel
20 mm