Learn More
MGAT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MGAT3 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837864
|
Proteintech
17869-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16827864
|
Proteintech
17869-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
There are believed to be over 100 different glycosyltransferases involved in the synthesis of protein-bound and lipid-bound oligosaccharides. MGAT3 (N-acetylglucosaminyltransferase III) transfers a GlcNAc residue to the beta-linked mannose of the trimannosyl core of N-linked oligosaccharides and produces a bisecting GlcNAc. Expression of this gene may be controlled by a multiple-promoter system.Spécification
MGAT3 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q02527, Q09327, Q10470 | |
17309, 29582, 4248 | |
MGAT3 Fusion Protein Ag12352 | |
Primary | |
-20°C | |
MGAT3 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GGNT3, GlcNAc T III, GNT III, GNT3, MGAT3 | |
Mgat3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |