missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MFF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | MFF |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836934
|
Proteintech
17090-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16826934
|
Proteintech
17090-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody recognizes the endogenous MFF protein around 26-29 kDa and 35-38 kDa.
The exact function of C2orf33 remains unknown.Spécification
MFF | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q4KM98, Q6PCP5, Q9GZY8 | |
301563, 56947, 75734 | |
MFF Fusion Protein Ag9990 | |
Primary | |
-20°C | |
MFF |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C2orf33, MFF, mitochondrial fission factor | |
Mff | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |