Learn More
Mettler Toledo™ Modules d’expansion pour les instruments de mesure SevenExcellence™
La conception modulaire des dispositifs SevenExcellence vous permet à tout moment d’étendre les capacités de votre instrument avec des paramètres de mesure supplémentaires pour vos besoins futurs.
Marque: Mettler Toledo™ 30034475
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ajoutez simplement la nouvelle unité d’expansion et allumez l’instrument ; la nouvelle unité d’expansion est automatiquement reconnue et prête à l’emploi ! Les dispositifs SevenExcellence peuvent s’adapter à un total de trois unités d’expansion, quelle que soit leur composition.
Spécification
Module vide |