Learn More
Mettler Toledo™ Modules d’expansion pour les instruments de mesure SevenExcellence™
La conception modulaire des dispositifs SevenExcellence vous permet à tout moment d’étendre les capacités de votre instrument avec des paramètres de mesure supplémentaires pour vos besoins futurs.
Marque: Mettler Toledo™ 30034473
1255.56 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ajoutez simplement la nouvelle unité d’expansion et allumez l’instrument ; la nouvelle unité d’expansion est automatiquement reconnue et prête à l’emploi ! Les dispositifs SevenExcellence peuvent s’adapter à un total de trois unités d’expansion, quelle que soit leur composition.
Spécification
±0.1°C | |
0.001 μS/cm à 2000 mS/cm | |
0.001 mg/L à 1000 g/L | |
0.1°C | |
Instruments de mesure de paillasse SevenExcellence |
Module de conductivité | |
0 à 80 psu | |
±0.5 % | |
–30°C à 130°C |