Learn More
Mettler Toledo™ Modules d’expansion pour les instruments de mesure SevenExcellence™
La conception modulaire des dispositifs SevenExcellence vous permet à tout moment d’étendre les capacités de votre instrument avec des paramètres de mesure supplémentaires pour vos besoins futurs.
Marque:  Mettler Toledo™ 30034472
Code produit. 13410689
  • 1095.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ajoutez simplement la nouvelle unité d’expansion et allumez l’instrument ; la nouvelle unité d’expansion est automatiquement reconnue et prête à l’emploi ! Les dispositifs SevenExcellence peuvent s’adapter à un total de trois unités d’expansion, quelle que soit leur composition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
± 0.002
±0.1°C
–2 à 20
0.1/1 mV
–30°C à 130°C
±0.1mV
Module pH / mV
–2000 à 2000 mV
0.1°C