Learn More
Mettler Toledo™ Bacs à échantillons d’analyseur d’humidité
Les bacs à échantillons Mettler Toledo sont les seuls bacs à échantillons officiellement compatibles avec les analyseurs d’humidité Mettler Toledo pour une utilisation optimale et des performances garanties.
225.00€ - 270.00€
Spécification
Forme Rond
Type Bac à humidité
À utiliser avec (équipement) Tous les analyseurs d’humidité Mettler Toledo
Diamètre (métrique) 88,9 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau À utiliser avec (équipement) Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau À utiliser avec (équipement) Description Prix Quantité et disponibilité  
12743165
Afficher les documents Détails de la promotion
Mettler Toledo™
00214462
Acier inoxydable Tous les analyseurs d’humidité Mettler Toledo Bacs réutilisables - boîte de 3
270.00€
1 pièce
15979405
Afficher les documents Détails de la promotion
Mettler Toledo™
13865
Aluminium Tous les analyseurs d’humidité Mettler Toledo Bacs jetables - boîte de 80
225.00€
80 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
Description
Choix de bacs en acier au nickel-chrome inoxydable réutilisables et lavables pour analyseurs d’humidité halogène, ou bacs en aluminium ou en acier inoxydable pour tous les analyseurs d’humidité Mettler Toledo.
  • 3,75 po (96 mm) de diamètre
Spécification
Spécification
Rond
Bac à humidité
Tous les analyseurs d’humidité Mettler Toledo
88,9 mm