Learn More
Mettler Toledo™ Électrode de conductivité LE703
Le capteur idéal pour les mesures de conductivité générales. Seule limitation : non recommandé pour les échantillons inférieurs à 10 μS/cm.
Marque: Mettler Toledo™ 51340335
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les instruments de mesure FiveEasy et FiveGo
- Corps en polycarbonate
- Capteur de température intégré
- Plage : 10μS/cm, 200 mS/cm
- Température : 0° à 80°C
- Longueur : 120 mm
- Dia. : 12 mm
- Connecteur ; Mini DIN
Spécification
0,55 cm-1 | |
4 pôles en graphite | |
0 à 130°C | |
0,47 in | |
4,7 in | |
120 mm | |
PC | |
NTC 30 kilohms |
Mini-DIN | |
Capteur de température intégré | |
Sonde de conductivité LE703 | |
12 mm | |
38,4 in | |
1,00 m | |
0,01 à 200 mS/cm | |
Sonde de conductivité LE703 |