Learn More
Mettler Toledo™ Solutions ISA
Solutions pour les électrodes sélectives d’ions combinées perfectION™
126.00€ - 216.00€
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11947511
|
Mettler Toledo™
51344760 |
perfectION ISA état solide ISE | 475 ml |
126.00€
475mL |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11957511
|
Mettler Toledo™
51344761 |
perfectION calcium ISA | 475 ml |
159.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11977511
|
Mettler Toledo™
51344763 |
perfectION nitrate ISA | 475 ml |
127.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12797421
|
Mettler Toledo™
51344762 |
perfectION potassium ISA | 475 ml |
162.00€
475mL |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11987511
|
Mettler Toledo™
51344764 |
perfectION nitrate ISS | 475 ml |
127.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11997511
|
Mettler Toledo™
51344765 |
TISAB II avec CDTA perfectION | 3 790 ml |
198.00€
3790mL |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11907521
|
Mettler Toledo™
51344766 |
TISAB III avec CDTA perfectION | 475 ml |
216.00€
475mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Solutions (tampons de réglage de la force ionique)
- Ion électrolyte B (pour chlorure, cuivre, iodure, argent / sulfure de l’électrode), 475 ml
- ISA pour électrode de calcium, 475 ml
- ISA pour électrode de potassium, 475 ml
- ISA pour électrode de nitrate, 475 ml
- Nitrate ISS (pour supprimer les interférences), 475 ml
- Fluorure TISAB II avec CDTA, 3790 ml
- Fluorure TISAB III avec CDTA (concentrat), 475 ml
Spécification
Solution ISA |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.