Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes portatives de conductivité InLab™
Une sélection de sondes de conductivité adaptées à toutes les applications.
610.00€ - 872.00€
Spécification
Gamme de température (métrique) | 0°C à 100°C |
---|---|
Types de connecteurs | LTW |
Diamètre (impérial) du corps | 0,47 in |
Diamètre (métrique) du corps | 12 mm |
Longueur (métrique) | 120 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Constante de cellule | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Constante de cellule | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10778975
|
METTLER TOLEDO™
51344110 |
InLab™ 738-ISM | Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1 | 0,01 à 1000 mS/cm |
682.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10248114
|
METTLER TOLEDO™
51344116 |
InLab™ 742-ISM | Constante cellulaire certifiée de 0,105 cm-1 | 0,001 à 500 μS/cm |
872.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10504935
|
METTLER TOLEDO™
51344114 |
InLab™ 738-10m-ISM | Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1 | 0,01 à 1000 μS/cm |
769.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10258114
|
METTLER TOLEDO™
51344120 |
InLab™ 738 | Constante cellulaire nominale de 0,57 cm-1 | 0,01 à 1000 mS/cm |
610.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10617635
|
METTLER TOLEDO™
51344126 |
InLab™ 742 | Constante cellulaire certifiée de 0,105 cm-1 | 0,001 à 500 μS/cm |
790.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Câbles requis inclus pour les instruments de mesure portatifs METTLER TOLEDO Seven2Go et SevenGo
- Le mini-DIN se connecte à un instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portable
- Sondes de température intégrées
- Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
- Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires & Entretien
- Conserver dans un endroit sec
- Manipuler avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
- Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
- Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
- Sachets à usage unique de 10 μS/cm (30111141)
- Sachets à usage unique de 84 μS/cm (30111140)
- Sachets à usage unique de 1413 μS/cm (51302049)
- Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
Spécification
0°C à 100°C | |
0,47 in | |
120 mm | |
NTC 30 kilohms |
LTW | |
12 mm | |
Conductivité |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
METTLER TOLEDO™ Sondes portatives de conductivité InLab™