Learn More
Mettler Toledo™ Sondes de température pour pH-mètre de paillasse
Pour une utilisation avec les pH-mètres de paillasse.
151.00€ - 308.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Température (métrique) en fonctionnement | 150°C |
Type | ATC |
À utiliser avec (équipement) | pH-mètre |
Température (impériale) en fonctionnement | 302°F |
Code produit | Marque | Sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10617311
|
Mettler Toledo™
51300164 |
ATC de NTC 30 kilohms |
151.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11917731
|
Mettler Toledo™
51300165 |
PT1000 |
308.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Matériau : Acier inox
- Longueur : 120 mm
- Diamètre : 3 mm
Spécification
Acier inoxydable | |
ATC | |
302°F | |
120 mm | |
3 mm |
150°C | |
pH-mètre | |
4,7 in | |
0,12 in |