Learn More
Mettler Toledo™ Adaptateurs pour pH-mètres
Accessoires adaptateurs
130.00€ - 242.00€
Produits 2
Code produit Marque Type À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
11977731
Afficher les documents
Mettler Toledo™
51302329
Adaptateur de conductivité LTW-Mini DIN FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro
130.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11997731
Afficher les documents
Mettler Toledo™
51302332
Adaptateur USB IR SevenGo Duo Pro Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
LTW-MiniDin Conductivity Adapter
  • The appropriate cable to connect the conductivity sensor mini DIN to a portable meter.  Adapter is required for the following meters: FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.