Learn More
Metro™ Montants pour étagères MetroMax
Compatible avec les étagères MetroMax i™ et MetroMax Q™
Marque:  Metro™ MX54UP
Code produit. 15937211
  • 60.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Rainures situées à 1 po d’intervalle pour fixer les cales d’étagère en place. Hauteur de poste estampillée sur la face du montant pour faciliter le positionnement de l’étagère.
  • Bornes en polymère résistant à la corrosion avec protection antimicrobienne Microban™ intégrée
  • Les bornes fixes comprennent un pied de mise à niveau réglable pour compenser les sols inégaux
  • Le pied de mise à niveau peut être réglé sur 1 po (25 mm)
  • Les montants mobiles accueillent les roulettes à tige Metro en option, disponibles en différents matériaux pour répondre à vos besoins spécifiques
Spécification
Spécification
Montant mobile pour roulette à tige
54 po
polymère
Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade;
137,1 cm