Learn More
Metro™ Kit de rails pour tablettes à treillis métallique
Pour une utilisation avec les espaces de rayonnage Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™ Top Track™
Marque:  Metro™ TTS19NA
Code produit. 15977311
  • 2705.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les kits de rails comprennent les sections de rails nécessaires pour assembler les passages jusqu’à 21 pi. (640 cm)
  • Revêtement avec protection antimicrobienne Microban™
Informations sur la commande
19-138-228 (TTS2.5NA) comprend un kit d’assemblage pour connecter le rail à d’autres ensembles de rails.
Spécification
Spécification
Track Set
Sections de rails nécessaires pour l’assemblage des passages de chenille de 1830 à 6405 mm
579,1 cm
Étagères à rail supérieur Metrotrade; Super Erectatrade;, Super Erecta Protrade;, Super Adjustabletrade;
228 po