Learn More
Metro™ Kit de rails pour tablettes à treillis métallique
Pour une utilisation avec les espaces de rayonnage Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™ Top Track™
Marque: Metro™ TTS8NA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les kits de rails comprennent les sections de rails nécessaires pour assembler les passages jusqu’à 21 pi. (640 cm)
- Revêtement avec protection antimicrobienne Microban™
Informations sur la commande
19-138-228 (TTS2.5NA) comprend un kit d’assemblage pour connecter le rail à d’autres ensembles de rails.
Spécification
Track Set | |
Sections de rails nécessaires pour l’assemblage des passages de chenille de 1830 à 6405 mm | |
244 cm |
Étagères à rail supérieur Metrotrade; Super Erectatrade;, Super Erecta Protrade;, Super Adjustabletrade; | |
96 in |