Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, bord d’étagères
Disponible pour les étagères en fil ou solide
Marque:  Metro™ L60N-1C
Code produit. 15906971
  • 42.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les rebords de 1 po fournissent une lèvre de sécurité pour sécuriser les éléments pendant le transport ou pour répondre aux exigences en matière de sécurité, notamment aux normes de sûreté sismique. Fixation aisée sans outils sur les tablettes à treillis métallique Metro Super Erecta ou Super Adjustable. Autres tailles et finitions disponibles.
  • Pour une installation stationnaire ou mobile
  • Empêche les articles de dépasser ou de tomber des étagères
  • Les rebords latéraux et arrière se tiennent à 1 po (25 mm) de hauteur
  • Les rebords de l’étagère se tiennent à 4 po de hauteur (10,1 cm) et comportent des languettes à clip à ressort pour la fixation
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
Spécification
Stackable Ledge for Solid Shelving
1 in
Languettes de pinces à ressort
152,4 cm
Rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
2,5 cm
60 po
Chrome