Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, Metroseal 3 avec finition Microban™
Configurez votre entreposage de laboratoire selon vos besoins. Les tablettes en treillis métallique Metro Super Erecta se règlent facilement et l’époxy vert Metroseal 3 avec finition Microban est synonyme de nettoyage facile. Étagères pour une utilisation avec les systèmes de rayonnage Metro Super Erecta.
Marque:  Metro™ 1836NK3
Code produit. 15996591
  • 129.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Finition résistante à la corrosion pour les environnements humides ou à haute humidité
  • L’antimicrobien est intégré à la finition pour préserver la propreté du produit
Spécification
Spécification
Wire Shelf
18 x 36 in
Metroseal 3 avec Microban
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, Metroseal 3 avec finition Microban™ > l x L : 45,7 x 91,4cm (18 x 36 po)