Learn More
Metro™ Unité de stockage mobile haute préconfigurée Starsys™, armoire d’approvisionnement général, à largeur unique
Unité d’entreposage mobile préconfigurée
Marque:  Metro™ SXRSGS1
Code produit. 15987261
  • 5085.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Panneaux intérieurs en polymère fendu
  • 3 étagères en polymère
  • Portes supérieures à verrouillage solide à charnière gauche 270° (verrou de sécurité/2 touches)
  • Étagère à tiroir supérieur au niveau intermédiaire
  • Un tiroir en polymère 3 po (76 mm)
  • Deux tiroirs en polymère 9 po (229 mm)
  • Tire-tiroirs taupe (réel)
  • Panneaux externes et internes en PEHD moulé
  • Encombrement : 78,3 x 22,8 x 24,9 po (190 x 57,8 x 63,2 cm) (H x L x P)
  • Dimensions supérieures intérieures : 30 x 17 x 22 po (762 x 43,2 x 22 cm (H x L x P)
  • Zone d’entreposage ouverte centrale : 12 x 17 x 22 po (30,4 x 43,2 x 55,9 cm) (H x L x P)
Spécification
Spécification
Unité de stockage
24,9 in
78,3 in
3
polymère
24,9 in
57,8 cm
Haute à largeur unique
63,2 cm
198,8 cm
3
24,9 in
57,8cm
polymère