Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, chariot d’EPI (équipement de protection individuelle)
Fabriqué à partir d’un matériau polymère avancé et facile à nettoyer résistant aux chocs, aux éclats, à la rouille, aux écailles ou à la corrosion, contrairement aux chariots en métal
Marque:  Metro™ SXRS43CM1
Code produit. 15967251
  • 3505.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Boîtier mobile non verrouillable, un tiroir en polymère de 6 po, trois tiroirs en polymère de 9 po, poignées de tiroir taupe
Description
Description
  • La protection antimicrobienne Microban™ inhibe la croissance des bactéries responsables de taches et d’odeurs
  • Les chariots sont dotés de roulettes en PE de 5 po (127 mm) : deux roulettes avant avec freins à orteils facilement accessibles et deux roulettes pivotantes arrière
  • Chaque face de tiroir dispose d’une zone polie de 0,5 × 18,38 po (1,3 × 46,7 cm) permettant une adhérence sécurisée des étiquettes DYMO™ et Zebra™ (non incluses)
Spécification
Spécification
Station de travail mobile préconfigurée
109,2 cm
24,9 in
Boîtier mobile non verrouillable, tiroirs en polymère de 6 po, trois tiroirs en polymère de 9 po, poignées de tiroir taupe
24,9 in
43 po
Revêtement époxy
63,3 cm
Aluminium, Époxy, polymère
57,9 cm