Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, Chariot de chirurgie LAR
Fabriqué à partir d’un matériau polymère avancé et facile à nettoyer résistant aux chocs, aux éclats, à la rouille, aux écailles ou à la corrosion, contrairement aux chariots en métal
Marque:  Metro™ SXRSANES
Code produit. 15927261
  • 6995.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Boîtier mobile de 45 po (113,6 cm) avec verrou mécanique et deux clés ; Quatre tiroirs en polymère de 6 po (15,2 cm) ; Un tiroir en polymère de 9 po (22,9 cm) ; Poignée de tiroir taupe ; Module pivotant gauche verrouillable avec trois bacs à bascule (verrou avec deux clés) ; Module pivotant droit verrouillable avec trois bacs à bascule (verrou avec deux clés) ; Pont à deux rails ; Pince universelle ; Porte-lames de laryngoscope / échantillon ; Bac utilitaire en métal demi-format ; Bac utilitaire en métal grand format ; Trois distributeurs d’étiquettes / de rouleaux ; Six bacs utilitaires en plastique avec couvercles transparents
Description
Description
Système avancé à base de polymère avec support de structure interne en aluminium extrudé. Starsys est un système complet d’unités mobiles et stationnaires pour le stockage, le transport et les stations de travail qui offre une plus grande densité de stockage avec un encombrement réduit.
  • Chariot simple largeur avec modules d’accessoires pivotants gauche et droit et pont avec rails
  • Spécialement conçu pour stocker et transporter du matériel d’anesthésie
  • Transport facile entre la salle de stockage et la salle d’intervention
  • Les modules latéraux pivotants offrent un espace de travail supplémentaire
  • Chaque face de tiroir dispose d’une zone polie d’une hauteur de 0,5 × 18,38 po (1,3 × 46,7 cm) permettant une adhérence sécurisée des étiquettes DYMO™ et Zebra™ (non incluses)
Spécification
Spécification
Chariot d’anesthésie
Spécialement conçu pour stocker et transporter du matériel d’anesthésie
113,6 cm
24,9 in
Aluminium, polymère
88,2 cm
24,9 x 34,7 x 44,7 po (63,3 x 88,2 x 113,6 cm)
44,7 in
Boîtier mobile de 45 po avec verrou mécanique et deux clés ; Quatre tiroirs en polymère de 6 po ; Un tiroir en polymère de 9 po ; Poignée de tiroir taupe ; Module pivotant gauche verrouillable avec trois bacs à bascule (verrou avec deux clés) ; Module pivotant droit verrouillable avec trois bacs à bascule (verrou avec deux clés) ; Pont à deux rails ; Pince universelle ; porte-lames de laryngoscope / échantillon ; Bac utilitaire en métal demi-format ; Bac utilitaire en métal grand format ; Trois distributeurs d’étiquettes / de rouleaux ; Six bacs utilitaires en plastique avec couvercles transparents
63,3 cm
34,7 in