Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, Chariot d’arthroscopie - procédure LAR
Fabriqué à partir d’un matériau polymère avancé et facile à nettoyer résistant aux chocs, aux éclats, à la rouille, aux écailles ou à la corrosion, contrairement aux chariots en métal
Marque:  Metro™ SXRSARTH
Code produit. 15937261
  • 6900.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Boîtier mobile de 45 po (113,6 cm) de hauteur avec verrou mécanique et deux clés ; Quatre tiroirs en polymère de 6 po (15,2 cm) ; Un tiroir en polymère de 9 ^po (22,9 cm) ; Poignée de tiroir taupe ; Module pivotant gauche avec bac à bascule verrouillable par le haut (verrou et deux clés) et support de conteneur pour pièces tranchantes ; Module pivotant non verrouillable avec plateau de module avec séparateurs, bac à bascule et poubelle avec support ; Pont avec deux rails, panier d’alimentation en treillis métallique et six bacs utilitaires en plastique avec couvercles transparents
Description
Description
  • La protection antimicrobienne Microban™ inhibe la croissance des bactéries responsables de taches et d’odeurs
  • Les chariots sont dotés de roulettes en PE de 5 po (127 mm) : deux roulettes avant avec freins à orteils facilement accessibles et deux roulettes pivotantes arrière
  • Chaque face de tiroir dispose d’une zone polie de 0,5 × 18,38 po (1,3 × 46,7 cm) permettant une adhérence sécurisée des étiquettes DYMO™ et Zebra™ (non incluses)
Spécification
Spécification
Chariot d’arthroscopie
44,7 in
Boîtier mobile de 45 po de hauteur avec verrou mécanique et deux clés ; Quatre tiroirs en polymère de 6 po ; Un tiroir en polymère de 9 po ; Poignée de tiroir taupe ; Module pivotant gauche avec bac à bascule verrouillable par le haut (verrou et deux clés) et support de conteneur pour pièces tranchantes ; Module pivotant non verrouillable avec plateau de module avec séparateurs, bac à bascule et poubelle avec support ; Pont avec deux rails, panier d'alimentation en treillis métallique et six bacs utilitaires en plastique avec couvercles transparents
63,3 cm
34,7 in
24,9 x 34,7 x 44,7 po (63,3 x 88,2 x 113,6 cm)
113,6 cm
24,9 in
polymère
88,2 cm