Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, Chariot pour agent LAR
Fabriqué à partir d’un matériau polymère avancé et facile à nettoyer résistant aux chocs, aux éclats, à la rouille, aux écailles ou à la corrosion, contrairement aux chariots en métal
Marca: Metro™ SXRSDCMED
Includes: Boîtier mobile avec boîtier mécanique avec verrou mécanique ; Tiroir en polymère avec couvercle verrouillable de 3 po ; Trois tiroirs en polymère de 3 po ; Deux tiroirs en polymère 6 po ; Un tiroir en polymère de 9 po ; Poignée de tiroir taupe ; Module pivotant gauche avec bac à bascule verrouillable par le haut, poubelle
Descrizione
- La protection antimicrobienne Microban™ inhibe la croissance des bactéries responsables de taches et d’odeurs
- Les chariots sont dotés de roulettes en PE de 5 po (127 mm) : deux roulettes avant avec freins à orteils facilement accessibles et deux roulettes pivotantes arrière
- Chaque face de tiroir dispose d’une zone polie de 0,5 × 18,38 po (1,3 × 46,7 cm) permettant une adhérence sécurisée des étiquettes DYMO™ et Zebra™ (non incluses)
Specifica
Chariot de médicaments décentralisé | |
24,9 in | |
34.125 x 24.875 x 44.75 in. | |
44,7 in | |
Boîtier mobile avec boîtier mécanique avec verrou mécanique ; Tiroir en polymère avec couvercle verrouillable de 3 po ; Trois tiroirs en polymère de 3 po ; Deux tiroirs en polymère 6 po ; Un tiroir en polymère de 9 po ; Poignée de tiroir taupe ; Module pivotant gauche avec bac à bascule verrouillable par le haut, poubelle | |
None | |
88,13 cm |
Taupe | |
63,3 cm | |
Revêtement époxy | |
113,6 cm | |
Aluminium, Époxy, polymère | |
34,7 in |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto