Learn More
Metro™ Station de travail mobile préconfigurée Starsys™, Chariot d’anesthésie LAR
Fabriqué à partir d’un matériau polymère avancé et facile à nettoyer résistant aux chocs, aux éclats, à la rouille, aux écailles ou à la corrosion, contrairement aux chariots en métal
Marque:  Metro™ SXRSUDOSE
Code produit. 15947271
  • 9460.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Boîtier mobile de 45 po (1136 mm) de hauteur avec pavé tactile électronique et verrou mécanique de secours (2 clés)
  • Une cassette de médicaments 4 niveaux (verrou / 2 clés)
  • Six bacs cassettes de 3 po
  • Huit bacs cassettes de 4 po
  • Trois bacs cassettes de 6 po
  • Un tiroir en polymère de 3 po (76 mm) avec couvercle verrouillable (verrou / 2 clés)
  • Un tiroir en polymère de 6 po (152 mm)
  • Un tiroir en polymère de 9 po (229 mm)
  • Poignées de tiroir bleu ardoise
  • Un kit de séparateur de tiroir de 3 po
  • Encombrement : 44,7 x 34,7 x 24,9 po (1135 x 882 x 633 mm) (H x l x P)
Module pivotant gauche
  • Étagère de module et support de coupelle
  • Trois bacs à bascule
Module pivotant droit (comprend plateau de module et séparateurs)
  • Support de conteneur pour pièces tranchantes
Spécification
Spécification
Chariot de médicaments à dose unitaire
113,6 cm
polymère
88,2 cm
44,7 in
Boîtier mobile de 45 po de hauteur avec pavé tactile électronique et verrou mécanique de secours (2 clés) ; Cassette de médicaments 4 niveaux (verrou / 2 clés) ; Six bacs cassettes de 3 po ; Huit bacs cassettes de 4 po ; Trois bacs cassettes de 6 po ; Trois tiroirs en polymère avec couvercle verrouillable de 3 po (verrou / 2 clés) ; Tiroir en polymère de 6 po ; Tiroir en polymère de 9 po ; Poignées de tiroir bleu ardoise ; Kit de séparateurs de tiroirs de 3 po
34,7 in