Learn More
Metro™ Unités de sécurité mobiles à usage standard, acier inox
Sécurisez les éléments les plus importants de votre laboratoire. Les unités de sécurité mobiles à usage standard Metro assurent la protection des matériaux précieux et des éléments sensibles contre la perte ou le vol. Disponible en acier inox élégant et facile à nettoyer.
4795.00€ - 7835.00€
Spécification
Type de produit | Chariot de sécurité mobile |
---|---|
Couleur | Silver |
Hauteur (impériale) | 62 po |
Hauteur (métrique) | 157,5 cm |
Matériau | Acier inoxydable |
Requires:
Les roulettes doivent être commandées séparément. Contactez votre représentant du service client de Fisher Scientific™ Safety pour sélectionner et commander les roulettes appropriées à votre application, vos exigences de charge et votre environnement d’exploitation.
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Matériau | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Matériau | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15977231
|
Metro™
SEC53S-SD |
27,25 in | 40,75 in | Acier inoxydable | 154 lb |
4975.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15987231
|
Metro™
SEC55S-SD |
27,25 in | 52,75 in | Acier inoxydable | 174 lb |
6060.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15957231
|
Metro™
SEC33S-SD |
21,5 in | 40,75 in | Acier inoxydable | 138 lb |
4795.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15967231
|
Metro™
SEC35S-SD |
21,5 in | 52,75 in | Acier inoxydable | 157 lb |
5830.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15997231
|
Metro™
SEC56S-SD |
27,25 in | 65 po | Acier inoxydable | 195 lb |
6270.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15907241
|
Metro™
SEC63S-SD |
33,5 in | 40,75 in | Acier inoxydable | 167 lb |
6215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15917241
|
Metro™
SEC65S-SD |
33,5 in | 52,75 in | Acier inoxydable | 193 lb |
7565.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15927241
|
Metro™
SEC66S-SD |
33,5 in | 65 po | Époxy | 215 lb |
7835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les unités de sécurité mobiles assurent la protection des objets de valeur et des matériaux sensibles contre la perte ou le vol. L’acier inoxydable type 304 offre une résistance supérieure à la corrosion. La construction en treillis métallique ouvert épais permet que le contenu reste toujours visible, ce qui facilite le contrôle des stocks. Sélection de roulettes pour répondre à vos besoins.
- Poignée de porte brevetée, ergonomique, à 1/4 de tour
- Les portes doubles s’ouvrent à 270° et peuvent être fixées de part et d’autre de l’unité
- Étagères fixes hautes et basses Super Erecta
- Les étagères intermédiaires en option peuvent être réglées par incréments de 1 po sur toute la hauteur du montant
Informations sur la commande
Livré démonté ; assemblage facile. Étagères et roulettes intermédiaires Super Adjustable / Super Erecta™ vendues séparément.
Spécification
Chariot de sécurité mobile | |
62 po | |
Acier inoxydable |
Silver | |
157,5 cm | |
2 |